SAB1404941
Monoclonal Anti-C1QR1 antibody produced in mouse
clone 1A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C1QR1, C1qR(P), C1qRP, CDw93, MXRA4, dJ737E23.1
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.99 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG3λ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD93(22918)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
GTACYTAHSGKLSAAEAQNHCNQNGGNLATVKSKEEAQHVQRVLAQLLRREAALTARMSKFWIGLQREKGKCLDPSLPLKGFSWVGGGEDTPYSNWHKELRNSCISKR
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)