Documentos clave
SAB1404937
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NLGN4Y antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KIAA0951
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~40.85 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NLGN4Y(22829)
Descripción general
Neuroligins, such as NLGN4Y, are cell adhesion molecules present at the postsynaptic side of the synapse and may be essential for the formation of functional synapses (Jamain et al., 2003 [PubMed 12669065]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
NLGN4Y (AAH32567, 1 a.a. ~ 134 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLPIWFTTSLDTLMTYVQDQNEDCLYLNIYVPMEDGTNIKRNADDITSNDHGEDKDIHEQNSKKPVMVYIHGGSYMEGTGNMIDGSILASYGNVIVITINYRLGILGMQEARLCGSSKMFNYFKSPFTNLINFF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)