SAB1404934
Monoclonal Anti-RRAS2 antibody produced in mouse
clone 2D3-4B8, ascites fluid
Sinónimos:
TC21
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D3-4B8, monoclonal
mol peso
antigen ~48.55 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RRAS2(22800)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
MAAAGWRDGSGQEKYRLVVVGGGGVGKSALTIQFIQSYFVTDYDPTIEDSYTKQCVIDDRAARLDILDTAGQEEFGAMREQYMRTGEGFLLVFSVTDRGSFEEIYKFQRQILRVKDRDEFPMILIGNKADLDHQRQVTQEEGQQLARQLKVTYMEASAKIRMNVDQAFHELVRVIRKFQEQECPPSPEPTRKEKDKKGCHCVIF
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)