Documentos clave
SAB1404804
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPRY1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
hSPRY1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPRY1(10252)
Inmunógeno
SPRY1 (NP_005832, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDPQNQHGSGSSLVVIQQPSLDSRQRLDYEREIQPTAILSLDQIKAIRGSNEYTEGPSVVKRPAPRTAPRQEKHERTHEIIPINVNNNYEHRHTSHLGHAVLPSNARGPI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)