Documentos clave
SAB1404452
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCF3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5G2, ascites fluid
Sinónimos:
E2A, ITF1, MGC129647, MGC129648, bHLHb21
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5G2, monoclonal
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TCF3(6929)
Categorías relacionadas
Descripción general
The TCF3 gene, also called E2A, encodes 2 basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors, E12 and E47, through alternative splicing. E12 and E47 are involved in regulation of immunoglobulin gene expression (Bain et al., 1994 [PubMed 8001125]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
TCF3 (NP_003191, 545 a.a. ~ 654 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EREKERRVANNARERLRVRDINEAFKELGRMCQLHLNSEKPQTKLLILHQAVSVILNLEQQVRERNLNPKAACLKRREEEKVSGVVGDPQMVLSAPHPGLSEAHNPAGHM
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ling Long et al.
Annals of translational medicine, 8(15), 927-927 (2020-09-22)
Neural stem cells (NSCs) are undifferentiated precursor cells that have the ability to self-renew and proliferate and have the capacity to become either glia (oligodendrocytes and astrocytes) or neurons. NSCs can act as beneficial adjuncts for many neurological disorders, such