SAB1404204
Monoclonal Anti-PIK3CB antibody produced in mouse
clone 10D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp779K1237, MGC133043, PI3K, PI3KCB, PI3Kbeta, PIK3C1, p110-BETA
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10D5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38.21 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PIK3CB(5291)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
EFRRKMRKFSEEKILSLVGLSWMDWLKQTYPPEHEPSIPENLEDKLYGGKLIVAVHFENCQDVFSFQVSPNMNPIKVNELAIQKRLTIHGKEDEVSPYDYVLQVSGRVEY
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)