Documentos clave
SAB1404062
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ME1 antibody produced in mouse
clone 2A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HUMNDME, MES
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~89.03 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ME1(4199)
Descripción general
This gene encodes a cytosolic, NADP-dependent enzyme that generates NADPH for fatty acid biosynthesis. The activity of this enzyme, the reversible oxidative decarboxylation of malate, links the glycolytic and citric acid cycles. The regulation of expression for this gene is complex. Increased expression can result from elevated levels of thyroid hormones or by higher proportions of carbohydrates in the diet. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ME1 (AAH25246, 1 a.a. ~ 572 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEPEAPRRRHTHQRGYLLTRNPHLNKDLAFTLEERQQLNIHGLLPPSFNSQEIQVLRVVKNFEHLNSDFDRYLLLMDLQDRNEKLFYRVLTSDIEKFMPIVYTPTVGLACQQYSLVFRKPRGLFITIHDRGHIASVLNAWPEDVIKAIVVTDGERILGLGDLGCNGMGIPVGKLALYTACGGMNPQECLPVILDVGTENEELLKDPLYIGLRQRRVRGSEYDDFLDEFMEAVSSKYGMNCLIQFEDFANVNAFRLLNKYRNQYCTFNDDIQGTASVAVAGLLAALRITKNKLSDQTILFQGAGEAALGIAHLIVMALEKEGLPKEKAIKKIWLVDSKGLIVKGRASLTQEKEKFAHEHEEMKNLEAIVQEIKPTALIGVAAIGGAFSEQILKDMAAFNERPIIFALSNPTSKAECSAEQCYKITKGRAIFASGSPFDPVTLPNGQTLYPGQGNNSYVFPGVALGVVACGLRQITDNIFLTTAEVIAQQVSDKHLEEGRLYPPLNTIRDVSLKIAEKIVKDAYQEKTATVYPEPQNKEAFVRSQMYSTDYDQILPDCYSWPEEVQKIQTKVDQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)