Documentos clave
SAB1403840
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FRZB antibody produced in mouse
clone 1H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FRE, FRITZ, FRP-3, FRZB-1, FRZB-PEN, FRZB1, FZRB, SFRP3, SRFP3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FRZB(2487)
Inmunógeno
FRZB (NP_001454, 102 a.a. ~ 190 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HEPIKPCKSVCERARQGCEPILIKYRHSWPENLACEELPVYDRGVCISPEAIVTADGADFPMDSSNGNCRGASSERCKCKPIRATQKTY*
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)