SAB1403822
Monoclonal Anti-FKBP5 antibody produced in mouse
clone 3D10-1G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FKBP51, FKBP54, MGC111006, P54, PPIase, Ptg-10
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D10-1G11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~76.38 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... FKBP5(2289)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MTTDEGAKNNEESPTATVAEQGEDITSKKDRGVLKIVKRVGNGEETPMIGDKVYVHYKGKLSNGKKFDSSHDRNEPFVFSLGKGQVIKAWDIGVATMKKGEICHLLCKPEYAYGSAGSLPKIPSNATLFFEIELLDFKGEDLFEDGGIIRRTKRKGEGYSNPNEGATVEIHLEGRCGGRMFDCRDVAFTVGEGEDHDIPIGIDKALEKMQREEQCILYLGPRYGFGEAGKPKFGIEPNAELIYEVTLKSFEKAKESWEMDTKEKLEQAAIVKEKGTVYFKGGKYMQAVIQYGKIVSWLEMEYGLSEKESKASESFLLAAFLNLAMCYLKLREYTKAVECCDKALGLDSANEKGLYRRGEAQLLMNEFESAKGDFEKVLEVNPQNKAARLQISMCQKKAKEHNERDRRIYANMFKKFAEQDAKEEANKAMGKKTSEGVTNEKGTDSQAMEEEKPEGHV
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)