Documentos clave
SAB1403806
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBLN1 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FBLN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FBLN1(2192)
Descripción general
Fibulin 1 is a secreted glycoprotein that becomes incorporated into a fibrillar extracellular matrix. Calcium-binding is apparently required to mediate its binding to laminin and nidogen. It mediates platelet adhesion via binding fibrinogen. Four splice variants which differ in the 3′ end have been identified. Each variant encodes a different isoform, but no functional distinctions have been identified among the four variants. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
FBLN1 (AAH22497, 151 a.a. ~ 250 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GDLDVGGLQETDKIIEVEEEQEDPYLNDRCRGGGPCKQQCRDTGDEVVCSCFVGYQLLSDGVSCEDVNECITGSHSCRLGESCINTVGSFRCQRDSSCGT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)