Documentos clave
SAB1403571
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RHOH antibody produced in mouse
clone 4H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ARHH, TTF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4H5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~47.12 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RHOH(399)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the Ras superfamily of small GTPases. Expression of a chimeric transcript of LAZ3 and this gene has been reported as a result of the translocation t(3;4) in non-Hodgkin′s lymphomas. This gene encodes a small G-like protein, and unlike most other small G proteins which are expressed ubiquitously, this gene is transcribed only in hemopoietic cells. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RHOH (AAH14261.1, 1 a.a. ~ 191 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLSSIKCVLVGDSAVGKTSLLVRFTSETFPEAYKPTVYENTGVDVFMDGIQISLGLWDTAGNDAFRSIRPLSYQQADVVLMCYSVANHNSFLNLKNKWIGEIRSNLPCTPVLVVVTQTDQREMGPHRASCVNAMEGKKLAQDVRAKGYLECSALSNRGVQQVFECAVRTAVNQARRRNRRRLFSINECKIF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)