SAB1403518
Monoclonal Anti-ACP1 antibody produced in mouse
clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~43.49 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACP1(52)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAEQATKSVLFVCLGNICRSPIAEAVFRKLVTDQNISENWVIDSGAVSDWNVGRSPDPRAVSCLRNHGIHTAHKARQITKEDFATFDYILCMDESNLRDLNRKSNQVKTCKAKIELLGSYDPQKQLIIEDPYYGNDSDFETVYQQCVRCCRAFLEKAH
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)