Documentos clave
SAB1403429
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACRC, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
NAAR1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACRC(93953)
Descripción general
The gene ACRC (acidic repeat containing) is mapped to human chromosome Xq13.1 and contains at least 12 exons and 11 introns. It contains a characteristic acidic repeat region of 21 units of 8–10 amino acids. It is expressed ubiquitously, including skeletal muscle, liver, kidney, pancreas, heart, lung, and brain, with the highest expression in skeletal muscle.
Inmunógeno
ACRC (NP_443189.1, 592 a.a. ~ 691 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HEMCHAASWLIDGIHDSHGDAWKYYARKSNRIHPELPRVTRCHNYKINYKVHYECTGCKTRIGCYTKSLDTSRFICAKCKGSLVMVPLTQKDGTRIVPHV
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The gene ACRC (acidic repeat containing) is localized on a critical region that harbors the disease locus for X-linked dystonia parkinsonism (XDP). However, mutation analysis in this gene does not implicate it in the disease.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
ACRC codes for a novel nuclear protein with unusual acidic repeat tract and maps to DYT3 (dystonia parkinsonism) critical interval in xq13.1.
Nolte D
Neurogenetics, 3, 207-213 (2001)