SAB1403302
Monoclonal Anti-METTL2 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ11350, FLJ12760, METL, METTL2, METTL2A, PSENIP1
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~33.59 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... METTL2B(55798)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SQNQNHLKDWFLENKSEVCECRNNEDGPGLIMEEQHKCSSKSLEHKTQTPPVEENVTQKISDLEICAD
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)