Documentos clave
SAB1403212
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TSP50 antibody produced in mouse
clone 2D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TSP50(29122)
Inmunógeno
TSP50 (NP_037402.1, 214 a.a. ~ 313 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QELKYSNYVRPICLPGTDYVLKDHSRCTVTGWGLSKADGMWPQFRTIQEKEVIILNNKECDNFYHNFTKIPTLVQIIKSQMMCAEDTHREKFCYELTGEP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)