Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1403207
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC6A16 antibody produced in mouse
clone 2E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
NTT5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.68 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC6A16(28968)
Categorías relacionadas
Descripción general
SLC6A16 shows structural characteristics of an Na(+)- and Cl(-)-dependent neurotransmitter transporter, including 12 transmembrane (TM) domains, intracellular N and C termini, and large extracellular loops containing multiple N-glycosylation sites.[supplied by OMIM
Inmunógeno
SLC6A16 (NP_054756.2, 406 a.a. ~ 492 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RCCERNAEILLKLINLGKLPPDAKPPVNLLYNPTSIYNAWLSGLPQHIKSMVLREVTECNIETQFLKASEGPKFAFLSFVEAMSFLP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)