Documentos clave
SAB1403126
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DIP2A antibody produced in mouse
clone 4E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C21orf106, DIP2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4E6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~47.645 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DIP2A(23181)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene may be involved in axon patterning in the central nervous system. This gene is not highly expressed. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DIP2A (NP_055966, 107 a.a. ~ 301 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KYKERKMPMPSKRRSVLVHSSVETYTPPDTSSASEDEGSLRRPGRLTSTPLQSHSSVEPWLDRVIQGSSTSSSASSTSSHPGGRPTTAPSAAATPGAAATTALAGLEAHTHIDLHSAPPDVTTGLVEHSYFERPQVASVRSVPRGCSGSMLETADGVPVNSRVSSKIQQLLNTLKRPKRPPLKEFFVDDFEELLE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)