SAB1403032
Monoclonal Anti-GDA antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CYPIN, GUANASE, KIAA1258, MGC9982, NEDASIN
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~76.05 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GDA(9615)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MCAAQMPPLAHIFRGTFVHSTWTCPMEVLRDHLLGVSDSGKIVFLEEASQQEKLAKEWCFKPCEIRELSHHEFFMPGLVDTHIHASQYSFAGSSIDLPLLEWLTKYTFPAEHRFQNIDFAEEVYTRVVRRTLKNGTTTACYFATIHTDSSLLLADITDKFGQRAFVGKVCMDLNDTFPEYKETTEESIKETERFVSEMLQKNYSRVKPIVTPRFSLSCSETLMGELGNIAKTRDLHIQSHISENRDEVEAVKNLYPSYKNYTSVYDKNNLLTNKTVMAHGCYLSAEELNVFHERGASIAHCPNSNLSLSSGFLNVLEVLKHEVKIGLGTDVAGGYSYSMLDAIRRAVMVSNILLINKVNEKSLTLKEVFRLATLGGSQALGLDGEIGNFEVGKEFDAILINPKASDSPIDLFYGDFFGDISEAVIQKFLYLGDDRNIEEVYVGGKQVVPFSSSV
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)