Documentos clave
SAB1403016
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAMCI antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
P-CIP1, PAMCI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~73.96 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RASSF9(9182)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene localizes to perinuclear endosomes. This protein associates with peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase, and may be involved with the trafficking of this enzyme through secretory or endosomal pathways. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PAMCI (AAH31589, 1 a.a. ~ 435 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAPFGRNLLKTRHKNRSPTKDMDSEEKEIVVWVCQEEKLVCGLTKRTTSADVIQALLEEHEATFGEKRFLLGKPSDYCIIEKWRGSERVLPPLTRILKLWKAWGDEQPNMQFVLVKADAFLPVPLWRTAEAKLVQNTEKLWELSPANYMKTLPPDKQKRIVRKTFRKLAKIKQDTVSHDRDNMETLVHLIISQDHTIHQQVKRMKELDLEIEKCEAKFHLDRVENDGENYVQDAYLMPSFSEVEQNLDLQYEENQTLEDLSESDGIEQLEERLKYYRILIDKLSAEIEKEVKSVCIDINEDAEGEAASELESSNLESVKCDLEKSMKAGLKIHSHLSGIQKEIKYSDSLLQMKAKEYELLAKEFNSLHISNKDGCQLKENRAKESEVPSSNGEIPPFTQRVFSNYTNDTDSDTGISSNHSQDSETTVGDVVLLST
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)