SAB1403001
Monoclonal Anti-CDC23 antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
APC8
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.22 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDC23(8697)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
IYSCGEIVEHLEESTAFRYLAQYYFKCKLWDEASTCAQKCCAFNDTREEGKALLRQILQLRNQGETPTTEVPAPFFLPASLSANNTPTRRVSPLNLSSVTP
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)