The suitability of this product for immunofluorescence has not been validated. Please see the link below to another monoclonal VCAM1 antibody (ZRB1132) that may serve as an alternative: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/zrb1132
SAB1402959
Monoclonal Anti-VCAM1 antibody produced in mouse
clone 1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CD106, DKFZp779G2333, INCAM-100, MGC99561
Seleccione un Tamaño
US$ 658,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 658,00
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~107.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VCAM1(7412)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MPGKMVVILGASNILWIMFAASQAFKIETTPESRYLAQIGDSVSLTCSTTGCESPFFSWRTQIDSPLNGKVTNEGTTSTLTMNPVSFGNEHSYLCTATCESRKLEKGIQVEIYSFPKDPEIHLSGPLEAGKPITVKCSVADVYPFDRLEIDLLKGDHLMKSQEFLEDADRKSLETKSLEVTFTPVIEDIGKVLVCRAKLHIDEMDSVPTVRQAVKELQVYISPKNTVISVNPSTKLQEGGSVTMTCSSEGLPAPEIFWSKKLDNGNLQHLSGNATLTLIAMRMEDSGIYVCEGVNLIGKNRKEVELIVQEKPFTVEISPGPRIAAQIGDSVMLTCSVMGCESPSFSWRTQIDSPLSGKVRSEGTNSTLTLSPVSFENEHSYLCTVTCGHKKLEKGIQVELYSFPRDPEIEMSGGLVNGSSVTVSCKVPSVYPLDRLEIELLKGETILENIEFLEDTDMKSLENKSLEMTFIPTIEDTGKALVCQAKLHIDDMEFEPKQRQSTQTLYVNVAPRDTTVLVSPSSILEEGSSVNMTCLSQGFPAPKILWSRQLPNGELQPLSENATLTLISTKMEDSGVYLCEGINQAGRSRKEVELIIQVTPKDIKLTAFPSESVKEGDTVIISCTCGNVPETWIILKKKAETGDTVLKSIDGAYTIRKAQLKDAGVYECESKNKVGSQLRSLTLDVQGRENNKDYFSPELLVLYFASSLIIPAIGMIIYFARKANMKGSYSLVEAQKSKV
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Disease and Treatment Outcome
-
Is SAB1402959 (Monoclonal Anti-VCAM1 antibody produced in mouse) suitable for immunofluorescence?
1 answer-