Documentos clave
SAB1402861
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OGN, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OGN(4969)
Descripción general
This gene encodes a protein which induces ectopic bone formation in conjunction with transforming growth factor beta. This protein is a small proteoglycan which contains tandem leucine-rich repeats (LRR). Alternatively spliced transcript variants that encode the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
OGN (NP_148935.1, 200 a.a. ~ 298 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KSRGIKANAFKKLNNLTFLYLDHNALESVPLNLPESLRVIHLQFNNIASITDDTFCKANDTSYIRDRIEEIRLEGNPIVLGKHPNSFICLKRLPIGSYF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)