Documentos clave
SAB1402850
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTCP1 antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C6.1B, P13MTCP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~33.59 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MTCP1(4515)
Descripción general
This gene was identified by involvement in some t(X;14) translocations associated with mature T-cell proliferations. This region has a complex gene structure, with a common promoter and 5′ exon spliced to two different sets of 3′ exons that encode two different proteins. This gene represents the upstream 13 kDa protein that is a member of the TCL1 family. This protein may be involved in leukemogenesis. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MTCP1 (AAH02600, 1 a.a. ~ 68 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPQKDPCQKQACEIQKCLQANSYMESKCQAVIQELRKCCAQYPKGRSVVCSGFEKEEEENLTRKSASK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)