Documentos clave
SAB1402786
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GGTLA1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E10, ascites fluid
Sinónimos:
DKFZp566O011, FLJ92733, GGT-REL, GGTLA1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E10, monoclonal
mol peso
antigen ~34.58 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GGT5(2687)
Descripción general
This gene is a member of a gene family that encodes gamma-glutamyl transpeptidase enzymes. This enzyme consists of a heavy and a light chain, and is able to hydrolyze the gamma-glutamyl moiety of glutathione. It converts leukotriene C4 to leukotriene D4, however, it doesn′t convert synthetic substrates that are commonly used to assay gamma-glutamyl transpeptidase. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GGTLA1 (NP_004112.1, 510 a.a. ~ 586 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFDLRAAIAAPILHVNSKGCVEYEPNFSQEVQRGLQDRGQNQTQRPFFLNVVQAVSQEGACVYAVSDLRKSGEAAGY
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)