Documentos clave
SAB1402662
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARL9 antibody produced in mouse
clone 7A2, ascites fluid, solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7A2, monoclonal
Formulario
solution
mol peso
antigen ~40.8 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgM
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARL9(132946)
Descripción general
ARL9 is a member of the small GTPase protein family with a high degree of similarity to ARF (MIM 103180) proteins of the RAS superfamily.[supplied by OMIM
Inmunógeno
ARL9 (NP_996802.1, 1 a.a. ~ 123 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEFLEIGGSKPFRSYWEMYLSKGLLLIFVVDSADHSRLPEAKKYLHQLIAANPVLPLVVFANKQDLEAAYHITDIHEALALSEVGNDRKMFLFGTYLTKNGSEIPSTMQDAKDLIAQLAADVQ
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)