Documentos clave
SAB1402658
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PHACTR3 antibody produced in mouse
clone 4A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C20orf101, H17739, MGC117178, SCAPIN1, SCAPININ
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.79 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
The protein encoded by this gene is associated with the nuclear scaffold in proliferating cells. It was found to bind to the catalytic subunit of protein phosphatase-1 (PP1) and inhibit PP1 activity, suggesting that this protein may function as a regulatory subunit of PP1. Alternative splicing at this locus results in several transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PHACTR3 (NP_542403.1, 92 a.a. ~ 179 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TSALEKKMAGRQGREELIKKGLLEMMEQDAESKTCNPDGGPRSVQSEPPTPKSETLTSEDAQPGSPLATGTDQVSLDKPLSSAAHLDD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)