Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1402598
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C4ORF43 antibody produced in mouse
clone 4A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ11184
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~48.44 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... C4orf43(55319)
Inmunógeno
C4orf43 (AAH11842.1, 1 a.a. ~ 203 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPKAPKGKSAGREKKVIHPYSRKAAQITREAHKQEKKEKLKNEKALRLNLVGEKLQWFQNHLDPPKKRYSKKDACELIERYLNRFSSELEQIELHNSIRDRQGRRHCSRETVIKQTMERERQQFEGYGLEIPDILNASNLKTFREWDFDLKKLPNIKMRKICANDAIPKTCKRKTTITVDQDLGELELNDESSDSDEEMTAVA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)