Documentos clave
SAB1402593
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PXK, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ20335, MONaKA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PXK(54899)
Descripción general
PXK binds to the Na,K-ATPase beta-1 (ATP1B1; MIM 182330) and beta-3 (ATP1B3; MIM 601867) subunits and modulates both Na,K-ATPase enzymatic and ion pump activities (Mao et al., 2005 [PubMed 16135750]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
PXK (AAH14479.1, 351 a.a. ~ 450 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PDSVPVDSFPPAPSMAVVAVLESTLSCEACKNGMPTISRLLQMPLFSDVLLTTSEKPQFKIPTKLKEALRIAKECIEKRLIEEQKQIHQHRRLTRAQSHH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)