Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB1402416
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF239, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HOK-2, MOK2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37.11 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZNF239(8187)
Descripción general
MOK2 proteins are DNA- and RNA-binding proteins that are mainly associated with nuclear RNP components, including the nucleoli and extranucleolar structures (Arranz et al., 1997 [PubMed 9121460]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
ZNF239 (NP_005665.1, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASTITGSQDCIVNHRGEVDGEPELDISPCQQWGEASSPISRNRDSVMTLQSGCFENIESETYLPLKVSSQIDTQDSSVKFCKNEPQDHQESRRLFVMEE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)