Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB1402111
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALDH9A1 antibody produced in mouse
clone 3C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ALDH4, ALDH7, ALDH9, E3, TMABADH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~36.89 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ALDH9A1(223)
Descripción general
This protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family of proteins. It has a high activity for oxidation of gamma-aminobutyraldehyde and other amino aldehydes. The enzyme catalyzes the dehydrogenation of gamma-aminobutyraldehyde to gamma-aminobutyric acid (GABA). This isozyme is a tetramer of identical 54-kD subunits. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ALDH9A1 (NP_000687, 173 a.a. ~ 270 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CGNAMVFKPSPFTPVSALLLAEIYSEAGVPPGLFNVVQGGAATGQFLCQHPDVAKVSFTGSVPTGMKIMEMSAKGIKPVTLELGGKSPLIIFSDCDMN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)