Documentos clave
SAB1401941
Sigma-Aldrich
Anti-RNF185 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ38628
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNF185(91445)
Inmunógeno
RNF185 (NP_689480.2, 1 a.a. ~ 192 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASKGPSASASPENSSAGGPSGSSNGAGESGGQDSTFECNICLDTAKDAVISLCGHLFCWPCLHQWLETRPNRQVCPVCKAGISRDKVIPLYGRGSTGQQDPREKTPPRPQGQRPEPENRGGFQGFGFGDGGFQMSFGIGAFPFGIFATAFNINDGRPPPAVPGTPQYVDEQFLSRLFLFVALVIMFWLLIA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)