Documentos clave
SAB1401908
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTPN5 antibody produced in mouse
clone 2H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ14427, PTPSTEP, STEP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPN5(84867)
Inmunógeno
PTPN5 (NP_116170, 388 a.a. ~ 486 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
WQEHTPIIVMITNIEEMNEKCTEYWPEEQVAYDGVEITVQKVIHTEDYRLRLISLKSGTEERGLKHYWFTSWPDQKTPDRAPPLLHLVREVEEAAQQEG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)