Documentos clave
SAB1401874
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INHBE antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC4638
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... INHBE(83729)
Descripción general
INHBE is a member of the activin beta family (see INHBA; MIM 147290) that plays a role in pancreatic exocrine cell growth and proliferation (Hashimoto et al., 2006 [PubMed 16426570]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
INHBE (AAH05161, 21 a.a. ~ 350 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GTGSVCPSCGGSKLAPQAERALVLELAKQQILDGLHLTSRPRITHPPPQAALTRALRRLQPGSVAPGNGEEVISFATVTDSTSAYSSLLTFHLSTPRSHHLYHARLWLHVLPTLPGTLCLRIFRWGPRRRRQGSRTLLAEHHITNLGWHTLTLPSSGLRGEKSGVLKLQLDCRPLEGNSTVTGQPRRLLDTAGHQQPFLELKIRANEPGAGRARRRTPTCEPATPLCCRRDHYVDFQELGWRDWILQPEGYQLNYCSGQCPPHLAGSPGIAASFHSAVFSLLKANNPWPASTSCCVPTARRPLSLLYLDHNGNVVKTDVPDMVVEACGCS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)