SAB1401860
Anti-WBSCR16 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp434D0421, MGC189739, MGC44931
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WBSCR16(81554)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MALVALVAGARLGRRLSGPGLGRGHWTAAGRSRSRREAAEAEAEVPVVQYVGERAARADRVFVWGFSFSGALGVPSFVVPSSGPGPRAGARPRRRIQPVPYRLELDQKISSAACGYGFTLLSSKTADVTKVWGMGLNKDSQLGFHRSRKDKTRGYEYVLEPSPVSLPLDRPQETRVLQVSCGRAHSLVLTDREGVFSMGNNSYGQCGRKVVENEIYSESHRVHRMQDFDGQVVQVACGQDHSLFLTDKGEVYSCGWGADGQTGLGHYNITSSPTKLGGDLAGVNVIQVATYGDCCLAVSADGGLFGWGNSEYLQLASVTDSTQVNVPRCLHFSGVGKVRQAACGGTGCAVLNGEGHVFVWGYGILGKGPNLVESAVPEMIPPTLFGLTEFNPEIQVSRIRCGLSHFAALTNKGELFVWGKNIRGCLGIGRLEDQYFPWRVTMPGEPVDVACGVDHMVTLAKSFI
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)