Documentos clave
SAB1401790
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AASDHPPT antibody produced in mouse
clone 2C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AASD-PPT, CGI-80, DKFZp566E2346, LYS2, LYS5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene is similar to Saccharomyces cerevisiae LYS5, which is required for the activation of the alpha-aminoadipate dehydrogenase in the biosynthetic pathway of lysine. Yeast alpha-aminoadipate dehydrogenase converts alpha-biosynthetic-aminoadipate semialdehyde to alpha-aminoadipate. It has been suggested that defects in the human gene result in pipecolic acidemia. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
AASDHPPT (AAH15470, 1 a.a. ~ 309 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVFPAKRFCLVPSMEGVRWAFSCGTWLPSRAEWLLAVRSIQPEEKERIGQFVFARDAKAAMAGRLMIRKLVAEKLNIPWNHIRLQRTARGKPVLAKDSSNPYPNFNFNISHQGDYAVLAAEPELQVGIDIMKTSFPGRGSIPEFFHIMKRKFTNKEWETIRSFKDEWTQLDMFYRNWALKESFIKAIGAGLGFELQRLEFDLSPLNLDIGQVYKETRLFLDGEEEKEWAFEESKIDEHHFVAVALRKPDGSRHQDVPSQDDSKPTQRQFTILNFNDLMSSAVPMTPEDPSFWDCFCFTEEIPIRNGTKS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)