Documentos clave
SAB1401784
Sigma-Aldrich
Anti-MAGEE1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DAMAGE, HCA1, KIAA1587
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAGEE1(57692)
Inmunógeno
MAGEE1 (AAH50588.1, 1 a.a. ~ 957 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLVSQNSRRRRRRVAKATAHNSSWGEMQAPNAPGLPADVPGSDVPQGPSDSQILQGLCASEGPSTSVLPTSAEGPSTFVPPTISEASSASGQPTISEGPGTSVLPTPSEGLSTSGPPTISKGLCTSVTLAASEGRNTSRPPTSSEEPSTSVPPTASEVPSTSLPPTPGEGTSTSVPPTAYEGPSTSVVPTPDEGPSTSVLPTPGEGPGTSVPLAATEGLSTSVQATPDEGPSTSVPPTATEGLSTPVPPTRDEGPSTSVPATPGEGPSTSVLPAASDGQSISLVPTRGKGSSTSVPPTATEGLSTSVQPTAGEGSSTSVPPTPGGGLSTSVPPTATEDLSTSVPPTPGEGPSTSVLPIPGEGLSTSVPPTASDGSDTSVPPTPGEGASTLVQPTAPDGPGSSVLPNPGEGPSTLFSSSASVDRNPSKCSLVLPSPRVTKASVDSDSEGPKGAEGPIEFEVLRDCESPNSISIMGLNTSRVAITLKPQDPMEQNVAELLQFLLVKDQSKYPIRESEMREYIVKEYRNQFPEILRRAAAHLECIFRFELRELDPEAHTYILLNKLGPVPFEGLEESPNGPKMGLLMMILGQIFLNGNQAKEAEIWEMLWRMGVQRERRLSIFGNPKRLLSVEFVWQRYLDYRPVTDCKPVEYEFFWGPRSHLETTKMKILKFMAKIYNKDPMDWPEKYNEALEEDAARAFAEGWQALPHFRRPFFEEAAAEVPSPDSEVSSYSSKYAPHSWPESRLESKARKLVQLFLLMDSTKLPIPKKGILYYIGRECSKVFPDLLNRAARTLNHVYGTELVVLDPRNHSYTLYNRREMEETEEIVDSPNRPGNNFLMQVLSFIFIMGNHARESAVWAFLRGLGVQAGRKHVITCRYLSQRYIDSLRVPDSDPVQYEFVWGPRARLETSKMKALRYVARIHRKEPQDWPQQYREAMEDEANRADVGHRQIFVHNFR
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)