Documentos clave
SAB1401640
Sigma-Aldrich
Anti-IL17C antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CX2, IL-17C, IL-21, MGC126884, MGC138401
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL17C(27189)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a T cell-derived cytokine that shares the sequence similarity with IL17. This cytokine was reported to stimulate the release of tumor necrosis factor alpha and interleukin 1 beta from a monocytic cell line. The expression of this cytokine was found to be restricted to activated T cells. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
IL17C (NP_037410.1, 1 a.a. ~ 197 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTLLPGLLFLTWLHTCLAHHDPSLRGHPHSHGTPHCYSAEELPLGQAPPHLLARGAKWGQALPVALVSSLEAASHRGRHERPSATTQCPVLRPEEVLEADTHQRSISPWRYRVDTDEDRYPQKLAFAECLCRGCIDARTGRETAALNSVRLLQSLLVLRRRPCSRDGSGLPTPGAFAFHTEFIHVPVGCTCVLPRSV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)