Documentos clave
SAB1401622
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GPSM1 antibody produced in mouse
clone 1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPSM1(26086)
Descripción general
G proteins propagate intracellular signals initiated by G protein-coupled receptors. GPSM1, a receptor-independent activator of G protein signaling, is one of several factors that influence the basal activity of G protein signaling systems (Pizzinat et al., 2001 [PubMed 11278352]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
GPSM1 (AAH09979, 1 a.a. ~ 434 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEASCLELALEGERLCKAGDFKTGVAFFEAAVQVGTEDLKTLSAIYSQLGNAYFYLKEHGRALEYHKHDLLLARTIGDRMGEAKASGNLGNTLKVLGRFDEAAVCCQRHLSIAQEQGDKVGEARALYNIGNVYHAKGKQLSWNAANATQDPGHLPPDVRETLCKASEFYERNLSLVKELGDRAAQGRAYGNLGNTHYLLGNFTEATTFHKERLAIAKEFGDKAAERRAYSNLGNAHVFLGRFDVAAEYYKKTLQLSRQLRDQAVEAQACYSLGNTYTLLQDYERAAEYHLRHLLIAQELADRVGEGRACWSLGNAYVSMGRPAQALTFAKKHLQISQEIGDRHGELTARMNVAQLQLVLGRLTSPAASEKPDLAGYEAQGEFQGCGGVLLPTGTDRIRSCGGVGSRPGQHGGGGSRQKMAPTSQFFLASGTAQA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)