Documentos clave
SAB1401602
Sigma-Aldrich
Anti-CLDN15 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ42715, MGC19536
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLDN15(24146)
Inmunógeno
CLDN15 (NP_055158.1, 1 a.a. ~ 228 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSMAVETFGFFMATVGLLMLGVTLPNSYWRVSTVHGNVITTNTIFENLWFSCATDSLGVYNCWEFPSMLALSGYIQACRALMITAILLGFLGLLLGIAGLRCTNIGGLELSRKAKLAATAGALHILAGICGMVAISWYAFNITRDFFDPLYPGTKYELGPALYLGWSASLISILGGLCLCSACCCGSDEDPAASARRPYQAPVSVMPVATSDQEGDSSFGKYGRNAYV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)