Documentos clave
SAB1401591
Sigma-Aldrich
Anti-PIK3R5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
F730038I15Rik, FOAP-2, P101-PI3K, p101
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PIK3R5(23533)
Descripción general
Receptor-regulated class I phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks) phosphorylate the membrane lipid phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PtdIns(4,5)P2) to PtdIns(3,4,5)P3, which in turn recruits and activates cytosolic effectors involved in proliferation, survival, or chemotaxis. PIK3R5 is a PI3K regulatory subunit (Brock et al., 2003 [PubMed 12507995]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
PIK3R5 (AAH28212.1, 1 a.a. ~ 494 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSGYVEDSEESSSEWPWRRGSQERRGHRRPGQKFIRIYKLFKSTSQLVLRRDSRSLEGSSDTALPLRRAGSLCSPLDEPVSPPSRAQRSRSLPQPKLGTQLPSWLLAPASRPQRRRPFLSGDEDPKASTLRVVVFGSDRISGKVARAYSNLRRLENNRPLLTRFFKLQFFYVPVKRSHGTSPGACPPPRSQTPSPPTDSPRHASPGELGTTPWEESTNDISHYLGMLDPWYERNVLGLMHLPPEVLCQQSLKAEAQALEGSPTQLPILADMLLYYCRFAARPVLLQVYQTELTFITGEKTTEIFIHSLELGHSAATRAIKASGPGSKRLGIDGDREAVPLTLQIIYSKGAISGRSRWSNLEKVCTSVNLNKACRKQEELDSSMEALTLNLTEVVKRQNSKSKKGFNQISTSQIKVDKVQIIGSNSCPFAVCLDQDERKILQSVVRCEVSPCYKPEKSDLSSPPQTPPDLPAQAAPDLCSLLCLPIMTFSGALP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)