Documentos clave
SAB1401586
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLASP1 antibody produced in mouse
clone 6E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp686D1968, DKFZp686H2039, FLJ33821, FLJ41222, KIAA0622, MAST1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6E10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLASP1(23332)
Descripción general
CLASPs, such as CLASP1, are nonmotor microtubule-associated proteins that interact with CLIPs (e.g., CLIP170; MIM 179838). CLASP1 is involved in the regulation of microtubule dynamics at the kinetochore and throughout the spindle (Maiato et al., 2003 [PubMed 12837247]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
CLASP1 (NP_056097, 1133 a.a. ~ 1226 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGLAKHPPPFSQPNSIPTAPSHKALRRSYSPSMLDYDTENLNSEEIYSSLRGVTEAIEKFSFRSQEDLNEPIKRDGKKECDIVSRDGGAASPAT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)