Documentos clave
SAB1401563
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF277 antibody produced in rabbit
whole antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
NRIF4, ZNF277P
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZNF277(11179)
Inmunógeno
ZNF277 (ENSP00000355043, 1 a.a. ~ 438 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQEDRDGSCSTVGGVGYGDSKDCILEPLSLPESPGGTTTLEGSPSVPCIFCEEHFPVAEQDKLLKHMIIEHKIVIADVKLVADFQRYILYWRKRFTEQPITDFCSVIRINSTAPFEEQENYFLLCDVLPEDRILREELQKQRLREILEQQQQERNDTNFHGVCMFCNEEFLGNRSVILNHMAREHAFNIGLPDNIVNCNEFLCTLQKKLDNLQCLYCEKTFRDKNTLKDHMRKKQHRKINPKNREYDRFYVINYLELGKSWEEVQLEDDRELLDHQEDDWSDWEEHPASAVCLFCEKQAETIEKLYVHMEDAHEFDLLKIKSELGLNFYQQVKLVNFIRRQVHQCRCYGCHVKFKSKADLRTHMEETKHTSLLPDRKTWDQLEYYFPTYENDTLLCTLSDSESDLTAQEQNENVPIISEDTSKLYALKQSSILNQLLL
Forma física
Clear solution
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)