Documentos clave
SAB1401552
Sigma-Aldrich
Anti-SLC27A5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ACSB, ACSVL6, FACVL3, FATP5, FLJ22987, VLACSR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC27A5(10998)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene is an isozyme of very long-chain acyl-CoA synthetase (VLCS). It is capable of activating very long-chain fatty-acids containing 24- and 26-carbons. It is expressed in liver and associated with endoplasmic reticulum but not with peroxisomes. Its primary role is in fatty acid elongation or complex lipid synthesis rather than in degradation. This gene has a mouse ortholog. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SLC27A5 (AAI48808.1, 1 a.a. ~ 690 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGVRQQLALLLLLLLLLWGLGQPVWPVAVALTLRWLLGDPTCCVLLGLAMLARPWLGPWVPHGLSLAAAALALTLLPARLPPGLRWLPADVIFLAKILHLGLKIRGCLSRQPPDTFVDAFERRARAQPGRALLVWTGPGAGSVTFGELDARACQAAWALKAELGDPASLCAGEPTALLVLASQAVPALCMWLGLAKLGCPTAWINPHGRGMPLAHSVLSSGARVLVVDPDLRESLEEILPKLQAENIRCFYLSHTSPTPGVGALGAALDAAPSHPVPADLRAGITWRSPALFIYTSGTTGLPKPAILTHERVLQMSKMLSLSGATADDVVYTVLPLYHVMGLVVGILGCLDLGATCVLAPKFSTSCFWDDCRQHGVTVILYVGELLRYLCNIPQQPEDRTHTVRLAMGNGLRADVWETFQQRFGPIRIWEVYGSTEGNMGLVNYVGRCGALGKMSCLLRMLSPFELVQFDMEAAEPVRDNQGFCIPVGLGEPGLLLTKVVSQQPFVGYRGPRELSERKLVRNVRQSGDVYYNTGDVLAMDREGFLYFRDRLGDTFRWKGENVSTHEVEGVLSQVDFLQQVNVYGVCVPGCEGKVGMAAVQLAPGQTFDGEKLYQHVRAWLPAYATPHFIRIQDAMEVTSTFKLMKTRLVREGFNVGIVVDPLFVLDNRAQSFRPLTAEMYQAVCEGTWRL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)