Documentos clave
SAB1401484
Sigma-Aldrich
Anti-PREPL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ16627, KIAA0436
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PREPL(9581)
Descripción general
PREPL belongs to the prolyl oligopeptidase subfamily of serine peptidases (Parvari et al., 2005 [PubMed 15913950]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
PREPL (NP_006027, 1 a.a. ~ 727 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQQKTKLFLQALKYSIPHLGKCMQKQHLNHYNFADHCYNRIKLKKYHLTKCLQNKPKISELARNIPSRSFSCKDLQPVKQENEKPLPENMDAFEKVRTKLETQPQEEYEIINVEVKHGGFVYYQEGCCLVRSKDEEADNDNYEVLFNLEELKLDQPFIDCIRVAPDEKYVAAKIRTEDSEASTCVIIKLSDQPVMEASFPNVSSFEWVKDEEDEDVLFYTFQRNLRCHDVYRATFGDNKRNERFYTEKDPSYFVFLYLTKDSRFLTINIMNKTTSEVWLIDGLSPWDPPVLIQKRIHGVLYYVEHRDDELYILTNVGEPTEFKLMRTAADTPAIMNWDLFFTMKRNTKVIDLDMFKDHCVLFLKHSNLLYVNVIGLADDSVRSLKLPPWACGFIMDTNSDPKNCPFQLCSPIRPPKYYTYKFAEGKLFEETGHEDPITKTSRVLRLEAKSKDGKLVPMTVFHKTDSEDLQKKPLLVHVYGAYGMDLKMNFRPERRVLVDDGWILAYCHVRGGGELGLQWHADGRLTKKLNGLADLEACIKTLHGQGFSQPSLTTLTAFSAGGVLAGALCNSNPELVRAVTLEAPFLDVLNTMMDTTLPLTLEELEEWGNPSSDEKHKNYIKRYCPYQNIKPQHYPSIHITAYENDERVPLKGIVSYTEKLKEAIAEHAKDTGEGYQTPNIILDIQPGGNHVIEDSHKKITAQIKFLYEELGLDSTSVFEDLKKYLKF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Multi-omics analyses identify PREPL as a key regulator of protein trafficking, a pathway underlying Alzheimer's disease pathogenesis.
Duarte, et al.
Molecular Pharmacology, 104, 16-Jan-16-Jan (2023)