SAB1401395
Monoclonal Anti-UMOD antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ADMCKD2, FJHN, HNFJ, MCKD2, THGP, THP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UMOD(7369)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
DTSEARWCSECHSNATCTEDEAVTTCTCQEGFTGDGLTCVDLDECAIPGAHNCSANSSCVNTPGSFSCVCPEGFRLSPGLGCTDVDECAEPGLSHC
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)