Documentos clave
SAB1401363
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC6A11 antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GAT-3, GAT3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC6A11(6538)
Descripción general
Gamma-aminobutyric acid (GABA) is a major inhibitory neurotransmitter. GABAergic neurotransmission is terminated by the uptake of GABA into the presynaptic terminal and the surrounding astroglial cells by sodium-dependent transporters, such as SLC6A11.[supplied by OMIM
Inmunógeno
SLC6A11 (NP_055044.1, 164 a.a. ~ 225 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TELPWATCGHEWNTENCVEFQKLNVSNYSHVSLQNATSPVMEFWEHRVLAISDGIEHIGNLR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)