Documentos clave
SAB1401332
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RCN1 antibody produced in mouse
clone 4D9-G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ37041, PIG20, RCAL, RCN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D9-G3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RCN1(5954)
Descripción general
Reticulocalbin 1 is a calcium-binding protein located in the lumen of the ER. The protein contains six conserved regions with similarity to a high affinity Ca(+2)-binding motif, the EF-hand. High conservation of amino acid residues outside of these motifs, in comparison to mouse reticulocalbin, is consistent with a possible biochemical function besides that of calcium binding. In human endothelial and prostate cancer cell lines this protein localizes to the plasma membrane
Inmunógeno
RCN1 (AAH10120, 31 a.a. ~ 331 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PTVRKERVVRPDSELGERPPEDNQSFQYDHEAFLGKEDSKTFDQLTPDESKERLGKIVDRIDNDGDGFVTTEELKTWIKRVQKRYIFDNVAKVWKDYDRDKDDKISWEEYKQATYGYYLGNPAEFHDSSDHHTFKKMLPRDERRFKAADLNGDLTATREEFTAFLHPEEFEHMKEIVVLETLEDIDKNGDGFVDQDEYIADMFSHEENGPEPDWVLSEREQFNEFRDLNKDGKLDKDEIRHWILPQDYDHAQAEARHLVYESDKNKDEKLTKEEILENWNMFVGSQATNYGEDLTKNHDEL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)