Documentos clave
SAB1401307
Sigma-Aldrich
Anti-PRKACG antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KAPG, PKACg
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRKACG(5568)
Descripción general
Cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA) consists of two catalytic subunits and a regulatory subunit dimer. This gene encodes the gamma form of its catalytic subunit. The gene is intronless and is thought to be a retrotransposon derived from the gene for the alpha form of the PKA catalytic subunit. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PRKACG (NP_002723.2, 1 a.a. ~ 351 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGNAPAKKDTEQEESVNEFLAKARGDFLYRWGNPAQNTASSDQFERLRTLGMGSFGRVMLVRHQETGGHYAMKILNKQKVVKMKQVEHILNEKRILQAIDFPFLVKLQFSFKDNSYLYLVMEYVPGGEMFSRLQRVGRFSEPHACFYAAQVVLAVQYLHSLDLIHRDLKPENLLIDQQGYLQVTDFGFAKRVKGRTWTLCGTPEYLAPEIILSKGYNKAVDWWALGVLIYEMAVGFPPFYADQPIQIYEKIVSGRVRFPSKLSSDLKHLLRSLLQVDLTKRFGNLRNGVGDIKNHKWFATTSWIAIYEKKVEAPFIPKYTGPGDASNFDDYEEEELRISINEKCAKEFSEF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)