Documentos clave
SAB1401269
Sigma-Aldrich
Anti-GPR143 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
OA1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPR143(4935)
Descripción general
Ocular albinism type 1 protein is a conserved integral membrane protein with seven transmembrane domains. It is expressed in the eye and epidermal melanocytes. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GPR143 (NP_000264.1, 1 a.a. ~ 424 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTQAGRRGPGTPEPRPRTQPMASPRLGTFCCPTRDAATQLVLSFQPRAFHALCLGSGGLRLALGLLQLLPGRRPAGPGSPATSPPASVRILRAAAACDLLGCLGMVIRSTVWLGFPNFVDSVSDMNHTEIWPAAFCVGSAMWIQLLYSACFWWLFCYAVDAYLVIRRSAGLSTILLYHIMAWGLATLLCVEGAAMLYYPSVSRCERGLDHAIPHYVTMYLPLLLVLVANPILFQKTVTAVASLLKGRQGIYTENERRMGAVIKIRFFKIMLVLIICWLSNIINESLLFYLEMQTDINGGSLKPVRTAAKTTWFIMGILNPAQGFLLSLAFYGWTGCSLGFQSPRKEIQWESLTTSAAEGAHPSPLMPHENPASGKVSQVGGQTSDEALSMLSEGSDASTIEIHTASESCNKNEGDPALPTHGDL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)