Documentos clave
SAB1401059
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD58 antibody produced in mouse
clone 3B12-D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
LFA-3, LFA3
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B12-D5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD58(965)
Descripción general
This gene encodes a member of the immunoglobulin superfamily. The encoded protein is a ligand of the T lymphocyte CD2 protein, and functions in adhesion and activation of T lymphocytes. The protein is localized to the plasma membrane. Alternatively spliced transcript variants have been described. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CD58 (AAH05930, 1 a.a. ~ 240 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVAGSDAGRALGVLSVVCLLHCFGFISCFSQQIYGVVYGNVTFHVPSNVPLKEVLWKKQKDKVAELENSEFRAFSSFKNRVYLDTVSGSLTIYNLTSSDEDEYEMESPNITDTMKFFLYVLESLPSPTLTCALTNGSIEVQCMIPEYYNSHRGLIMYSWDCPMEQCKRNSTSIYFKMENDLPQKIQCTLSNPLFNTTSSIILTTCIPSSGHSRHRYALIPIPLAVITTCIVLYMNGMYAF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)